Få mere at vide
Brady™ Plast mini piktogram skilte
Artikelnummer. 10506710
Skift visning
Højde (metrisk):
50 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
10506710 50 mm
1 options
Artikelnummer. 10506710 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 802054
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternativt varenummer PIC 315-TRI 50-B-7586 10 stk./ark
Materiale Plast
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Anvendes til piktogrammer og tomme paneler
Højde (metrisk) 50 mm
Tykkelse 0.026 mm
Bredde (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til 80 °C
Form Trekantet
Vist tekst Advarselsskilte
Produkttype Mini piktogram sikkerhedsskilt
Farve Sort på Gul