Få mere at vide
Kartell™ Mikropipetstativ i plast
Stillinger:
3
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dimensioner: 145W x 70mmH
- Praktisk bordpladeholder
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Holder | Mikropipetter |
| Materiale | Plast |
| Stillinger | 3 |
| Til brug med (udstyr) | Mikropipetter |
| nr. pr. pakke | Pakke m. 1 stk. |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |