Få mere at vide
Cytiva Plast Manifold Lyssæt til Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrisk fokuseringsenhed
Artikelnummer. 10299344 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Ettan IPGphor 3 IEF-enhed
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10299344 Ettan IPGphor 3 IEF-enhed 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10299344 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 11002688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15370.00 DKK
    14397.00 DKK / 1 sæt
    Spare 973.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Indeholder
1 rensebørste, 2 elektrodesamling, 1 vaterpas, 20 prøvekop, 1 prøvekopindføringsværktøj, 60 papirelektrodevæge, 60 papirbropuder, 1 manifold, 1 pincet, 1 60mL rengøringsopløsning, brugervejledning
Manifold Lyssæt til Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrisk fokuseringsenhed
  • Materiale: Plast
  • Ensartede termiske egenskaber
  • Fremskynd mikropræparativ belastningsbehandling
  • Ingen våd del
  • Max 12 strimler
  • Antal geler: 1 til 12
Meget velegnet til rutinemæssig generel screening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Meget velegnet til rutinemæssig generel screening
Til brug med (udstyr) Ettan IPGphor 3 IEF-enhed
Type Komplet plastmanifold lyssæt
Inkluderer 1 rensebørste, 2 elektrodesamling, 1 vaterpas, 20 prøvekop, 1 prøvekopindføringsværktøj, 60 papirelektrodevæge, 60 papirbropuder, 1 manifold, 1 pincet, 1 60mL rengøringsopløsning, brugervejledning
Materiale Plast
Antal geler 1 til 12