Få mere at vide
Kautex™ HDPE, Serie 353 Industrial Jerry Can
Artikelnummer. 10697725
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10697725 20 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10697725 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000096138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 DKK
    205.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.06 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve: Naturlig
  • Omfattende udvalg af lukketilbehør gør det lettere at bruge mange formål
  • Fås i naturlige eller blå farver
  • Lækagesikker
  • FN-godkendelse for: 2,5 til 5 L og 10 til 30 L jerrycans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Oversigt Farve: Naturlig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 48.5 mm
Dimensioner (L x B x H) 290 x 246 x 385 mm
Materiale HDPE
Produkttype Jerry Can