Få mere at vide
Kautex™ Plast, Jerry Can
Artikelnummer. 10536964
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10536964 10 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10536964 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000090643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.00 DKK
    26.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.04 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Farve: Naturlig
  • Plast
  • Containere
  • Uden kasketter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Farve Neutral
Materiale Plast
Produkttype Jerry Can