Få mere at vide
Microspec™ Inokulationsløkker af plast
Artikelnummer. 16664822
Skift visning
Volumen:
1 μl
1μ L
5 μl
5μ L
10 μl
10μ L
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Sterilitet Pakningsstørrelse
16664822 1μ L Steril -
16654822 1 μl Ikke-steril Pakke med 250
16634822 5 μl Ikke-steril -
16644822 5μ L Steril -
16664782 10 μl Ikke-steril Pakke med 250
16674782 10μ L Steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16664822 Leverandør Microspec™ Leverandørnr. C5G
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Fås som aseptisk fremstillet eller ethylenoxidsteriliseret.
  • Inkluderer 250 plastpodningsløkker
  • Aseptisk fremstillet eller ethylenoxidsteriliseret
  • 200 mm længde
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 1μ L
Sterilitet Steril
Farve Blå
Længde (metrisk) håndtag 200 mm
Mængde 1 stk.
Emballagetype Microseal Pung
Kalibreret Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres