Få mere at vide
DWK Life Sciences Plastslangetilslutning, med silikonetætning (VMQ), lige, fra PP, GL 14
Artikelnummer. 11732929 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11732929
Brand: DWK Life Sciences 292550603
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plastikoliven tillader tilslutning af slanger.
Ved hjælp af plastoliven kan en vakuumpumpe for eksempel tilsluttes et apparat via slanger.
  • Lige
  • Med silikoneforsegling (VMQ)
  • Plastslangetilslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 8.6 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Tilslutning af slanger; Velegnet til GL 14 skruelåg (kat. nr. 29 227 05 08)
Emballagemængde 10/Pk.