Få mere at vide
DWK Life Sciences Plastslangetilslutning, med silikonetætning (VMQ), PP komplet med skruelåg PBT, bøjet
Artikelnummer. 10293541 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Mængde:
100/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10293541
Brand: DWK Life Sciences 286222005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For sikker tilslutning af slanger.
Slanger kan tilsluttes sikkert til laboratorieapparater ved hjælp af plastikdyser skruet på et glasgevind ved hjælp af en skruelåg med boring. Plastdyser lavet af PP bruges til lavere termiske og kemiske resistenskrav.
  • Slangeoliven muliggør tilslutning af slanger til laboratorieapparater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100/pakke
Varebeskrivelse Til applikationer med lavere krav til termisk og kemisk modstandsdygtighed
Ledstørrelse 8.6 mm