Få mere at vide
DWK Life Sciences Plastslangetilslutning, med silikonetætning (VMQ), bøjet, fra PP, til GL 14 kapsler
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Ved hjælp af plastoliven kan en vakuumpumpe for eksempel tilsluttes et apparat via slanger.
- Bent
- Med silikoneforsegling (VMQ)
- Plastslangetilslutning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 8.6 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Materiale | Polypropylen, Silikone |
| Til brug med (applikation) | Tilslutning af slanger; Velegnet til GL 14 skruelåg (kat. nr. 29 227 05 08) |
| Emballagemængde | 10/Pk. |