Få mere at vide
Buerkle™ Griffin bæger i plast med blå gradueringer
Artikelnummer. p-8002970 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
Artikelnummer. 10159261
Brand: Buerkle™ 71220050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af meget transparent polypropylen.
  • Til forskellige anvendelser
  • Acc. til DIN 12331 og ISO 7056
  • Blå graduering trykt på
  • Splintfri
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 43 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Forskellige anvendelser i laboratoriet
Højde (metrisk) 60 mm
Inkrementer 5 mL
Mængde 1
Type Griffin Beaker
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN 12331/ISO 7056
Skala Blå gradueret skala