Beskrivelse
- Til forskellige anvendelser
- Acc. til DIN 12331 og ISO 7056
- Blå graduering trykt på
- Splintfri
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 94 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Forskellige anvendelser i laboratoriet |
| Højde (metrisk) | 118 mm |
| Inkrementer | 50 mL |
| Mængde | 6/Pk. |
| Type | Griffin Beaker |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |