Få mere at vide
Buerkle™ Griffin bæger i plast med blå gradueringer
Artikelnummer. 10159261 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
150 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
3000 mL
5000 mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10159261 50 mL
17280674 25 mL
10183515 150 mL
10435572 500 mL
10750773 600 mL
10589502 1000 mL
10287427 3000 mL
10462888 5000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10159261 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 71220050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.20 DKK
    11.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.26 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af meget transparent polypropylen.
  • Til forskellige anvendelser
  • Acc. til DIN 12331 og ISO 7056
  • Blå graduering trykt på
  • Splintfri
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 43 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Forskellige anvendelser i laboratoriet
Højde (metrisk) 60 mm
Inkrementer 5 mL
Mængde 1
Type Griffin Beaker
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance DIN 12331/ISO 7056
Skala Blå gradueret skala