Få mere at vide
Buerkle™ Generelle formål tragte PP/PE
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Diameter (metrisk) stilk:
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til fødevarer
- Fås i polyethylen eller polypropylen
- Bredt udvalg af størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 100 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 10 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til Fødevarer |
| Inkluderer | Ophængsøje |
| Produkttype | Tragt |