Få mere at vide
Buerkle™ Generelle formål tragte PP/PE
Artikelnummer. 10205772 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Diameter (metrisk) stilk:
5 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Materiale:
Polyethylen
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10205772
Brand: Buerkle™ 96020120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til generel brug. Buerkle™ Plasttragte har et ophængsøje for sikker påfyldning.
  • Velegnet til fødevarer
  • Fås i polyethylen eller polypropylen
  • Bredt udvalg af størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120 mm
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Diameter (metrisk) stilk 13 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til Fødevarer
Inkluderer Ophængsøje
Produkttype Tragt