Få mere at vide
Cole-Parmer™ Indenti-plug™ Plast skumprop
Artikelnummer. 11735289 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
35 til 45 mm
45 til 50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 80
Artikelnummer. 11735289
Brand: Cole-Parmer™ 0629880
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold indholdet af dine beholdere sikkert med disse holdbare og genanvendelige propper. Indenti-plug™ Plastskumpropper kan også bruges som rengøringsmiddel til pipetter, rør, hætteglas og præcisionsslanger.
  • Åndbar, ikke-absorberende, kemikaliebestandig og varmetolerant
  • Skum med åbne celler har en ensartet tæthed
  • Efterlader ingen fibre
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 45 til 50 mm
Mængde 80/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale Plast
Produkttype Stikprop