Få mere at vide
Nickel Electro™ Plast fladt låg
Artikelnummer. p-8012505 Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
Ultralydsbad SW3H
Ultralydsbadekar SW12H
Ultralydsbadekar SW1H
Ultralydsbadekar SW30H
Ultralydsbadekar SW6H
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13161323
Brand: Nickel Electro™ LD1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer fordampningen og støjen i et ultralydsbad. Nickel Electro™ Clifton™ Plast fladt låg kræver kun konstruktion i et stykke.
  • Konstruktion i ét stykke
  • Reducerer fordampning
  • Reducerer støj
  • Til brug med ultralydsbad
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ultralydsbadekar SW1H
Materiale Plast