Få mere at vide
Nickel Electro™ Plast fladt låg
Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
Ultralydsbad SW3H
Ultralydsbadekar SW12H
Ultralydsbadekar SW1H
Ultralydsbadekar SW30H
Ultralydsbadekar SW6H
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Konstruktion i ét stykke
- Reducerer fordampning
- Reducerer støj
- Til brug med ultralydsbad
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Ultralydsbadekar SW1H |
| Materiale | Plast |