Få mere at vide
Thermo Scientific™ Plasttromle, 300L, til HyPerforma™ Engangsmixer DS 300
Artikelnummer. 17978211
Skift visning
Mængde:
300 l
Artikelnummer. Mængde
17978211 300 l
1 options
Artikelnummer. 17978211 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SH30959.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
300L plastiktromlen med konisk indsats tilføjer hastighed og bekvemmelighed til din arbejdsgang. Tromlen er designet til brug med Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Mixer (S.U.M.) DS 300 og kan nemt flyttes til kolde rum til opbevaring.
300L plastiktromlen med konisk indsats tilføjer hastighed og bekvemmelighed til din arbejdsgang. Tromlen er designet til brug med Thermo Scientific™ HyPerforma™ Single-Use Mixer (S.U.M.) DS 300 og kan nemt flyttes til kolde rum til opbevaring.
De vigtigste funktioner:
  • Standard plastiktromler fås i størrelserne 50, 100, 200 og 300 l.
  • Letvægt for nem mobilitet
  • Gælder for både åbne og lukkede mixing-applikationer
  • Økonomisk
  • Bunddræn for nem overførsel
  • 5:1 nedgangsforhold i kombination med dockingstation og en bioprocesbeholderpose eller -liner
Valgfrit:
  • Dollies til trommerne fås i to størrelser: en til trommer på 50 til 200L og en anden på 300L tromler. Disse tromler bør bruges sammen med den tilsvarende valgfrie trommepositioner, som er tilgængelig med dockingstationen.
Nødvendige tilbehør:
  • HyPerforma Single-Use Mixer DS 300 dockingstation
  • HyPerforma Engangsblandingsmixer DS 300 bioprocesbeholderposer til lukket blanding eller foringer til åben blanding
Anbefalet til:
  • Pulver-væske eller væske-væske blandingsapplikationer til engangsbrug
  • Højkapacitetsblanding og lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) DS 300 Single-Use Mixer
Kapacitet (metrisk) 300 L
Produktlinje HyPerforma
Mængde 300 l
Dimensioner 61 x 122 cm (24 x 48 tommer)