Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsgeneratorprobe i plast
Shop alle Fisherbrand produkter
Emballagemængde:
100 stk.
25 pakker
50 pakker
Beskrivelse
- Ideel til prøver, der er svære at behandle
- Økonomisk:< 1 % af omkostningerne til generatorsonder i rustfrit stål
- Eliminerer krydskontaminering
- Ideel til PCR-, RNA- og DNA-ekstraktion
- Vedligeholdelsesfri
- Behandlingsområde: >250μ L - maksimal volumen vil være applikationsspecifik
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | sonde |
| Diameter (engelsk) sonde | 12 mm |
| Længde (engelsk) sonde | 110 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bladmateriale | Polypropylen |
| Materiale | Polycarbonat, polyetherimid |
| Lukningsfarve | Blå |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand 150 og 850 Homogenizer |
| Emballagemængde | 25 pakker |