Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsgeneratorprobe i plast
Artikelnummer. 30130215 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Emballagemængde:
100 stk.
25 pakker
50 pakker
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagemængde
30130215 25 pakker
30130216 50 pakker
30130217 100 stk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30130215
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør kompatibelt med Fisherbrand 150 og 850 Homogenisatorer. Ideel til applikationer, hvor krydskontaminering er et problem, og til homogenisering, hvor prøvestørrelsen eller prøvens hårdhed dikterer, at behandling med 7 mm engangsgeneratorsonden er uoverkommelig. Adapter påkrævet til brug.
  • Ideel til prøver, der er svære at behandle
  • Økonomisk:< 1 % af omkostningerne til generatorsonder i rustfrit stål
  • Eliminerer krydskontaminering
  • Ideel til PCR-, RNA- og DNA-ekstraktion
  • Vedligeholdelsesfri
  • Behandlingsområde: >250μ L - maksimal volumen vil være applikationsspecifik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype sonde
Diameter (engelsk) sonde 12 mm
Længde (engelsk) sonde 110 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bladmateriale Polypropylen
Materiale Polycarbonat, polyetherimid
Lukningsfarve Blå
Til brug med (udstyr) Fisherbrand 150 og 850 Homogenizer
Emballagemængde 25 pakker