Få mere at vide
Buerkle™ Eksikkator af plast
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Slangetilslutning passer til slanger med indvendig Ø 8,5 mm
- Levering inkl. O-ring
- Perforeret plade og ekstra O-ringe fås som tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen, polycarbonat |
| Produkttype | Eksikkator |
| Inkluderer | Polycarbonat låg, perforeret polypropylen plade og O-ring |
| Højde (metrisk) | 230 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 200 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 235 mm |