Få mere at vide
Microspec™ Plast kulturnåle
Artikelnummer. p-7112472
Sterilitet:
Aseptisk fremstillet
Gamma-bestrålet
Mængde:
1000
16000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 16000
Artikelnummer. 15762125
Brand: Microspec™ F1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overførsel og inokulering af levende mikroorganismer
  • Skarp ende for at lette stikpodningen
  • Samler små kolonier
  • Fuld længde for at undgå forurening
  • Engangs
  • Steril, aseptisk fremstillet
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Kraftig polystyren
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Farve Blå
Produkttype Inokuleringsnål
Mængde 16000
Emballagetype Pakket ind Microseal kuverter á 20 stk
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres