Få mere at vide
Microspec™ Plast kulturnåle
Sterilitet:
Aseptisk fremstillet
Gamma-bestrålet
Mængde:
1000
16000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 16000
Beskrivelse
- Skarp ende for at lette stikpodningen
- Samler små kolonier
- Fuld længde for at undgå forurening
- Engangs
- Steril, aseptisk fremstillet
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Længde (engelsk) | 7,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Kraftig polystyren |
| Sterilitet | Aseptisk fremstillet |
| Farve | Blå |
| Produkttype | Inokuleringsnål |
| Mængde | 16000 |
| Emballagetype | Pakket ind Microseal kuverter á 20 stk |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |