Få mere at vide
Kappes Systeme™ Plastic Cross Divider
Artikelnummer. p-8005795
Encompass_Preferred
Højde (metrisk):
85 mm
105 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10644303
Brand: Kappes Systeme™ 6640.00.3457
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Cross Divider
Farve Transparent
Materiale Plastic
Til brug med (udstyr) Precision storage grance
Mængde 1/Pk.
Dimensioner (L x B) 153 x 105 mm (WxH)
Højde (metrisk) 105 mm
Bredde (metrisk) 153 mm
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.