Få mere at vide
Kappes Systeme™ Plastic Cross Divider
Artikelnummer. 10644303
Encompass_Preferred
Skift visning
Højde (metrisk):
85 mm
105 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) unitSize
10644303 105 mm Hver
10562553 85 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10644303 Leverandør Kappes Systeme™ Leverandørnr. 6640.00.3457
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tekniske data
Produkttype Cross Divider
Farve Transparent
Materiale Plastic
Til brug med (udstyr) Precision storage grance
Mængde 1/Pk.
Dimensioner (L x B) 153 x 105 mm (WxH)
Højde (metrisk) 105 mm
Bredde (metrisk) 153 mm