Få mere at vide
Cytiva Plast stik
Artikelnummer. 16467645 Shop alle Cytiva produkter
Forbindelser:
25 mm TC i.d. 6 mm til 6 mm (1/4 in.) Gevind
Artikelnummer. 16467645
Brand: Cytiva 18116922
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plastforbindelser 25 mm TC - Gevind
  • Polypropylen
  • Tilslutninger: 25 mm TC i.d. 6 mm til 6 mm (1/4 in.) Gevind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Stik
Forbindelser 25 mm TC i.d. 6 mm til 6 mm (1/4 in.) Gevind
Materiale Polypropylen
Farve Sort