Få mere at vide
Brady™ Plastbelagt stålkabel
Længde (metrisk):
1,83 m
3,05 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ekstra kabel til kabellåseanordning.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kabel |
| Alternativt varenummer | KABEL-3 M |
| Farve | Rød |
| Oversigt | Ekstra kabel 3 m |
| Diameter (engelsk) | 0,19 tommer |
| Diameter (metrisk) | 4.76 mm |
| Længde (engelsk) | 10.01 ft. |
| Længde (metrisk) | 3,05 m |
| Mængde | 1 stk. |