Få mere at vide
Brady™ Plastbelagt stålkabel
Artikelnummer. 11766685
Længde (metrisk):
1,83 m
3,05 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11766685
Brand: Brady™ 800113
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstra plastbelagt stålkabel til kabellåseanordning.
  • Ekstra kabel til kabellåseanordning.
Tekniske data
Produkttype Kabel
Alternativt varenummer KABEL
Farve Rød
Oversigt Ekstra kabel 1,8 m
Diameter (engelsk) 0,19 tommer
Diameter (metrisk) 4.76 mm
Længde (engelsk) 6 ft.
Længde (metrisk) 1,83 m
Mængde 1 stk.