Få mere at vide
Heidolph™ Plastbelagte modtagekolber
Artikelnummer. 10667812 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10667812 2000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10667812 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5148500002
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
2000 ml plastbelagt modtagekolbe, der er ideel i videnskabelige og forskningslaboratorier.
  • Fartøj Heidolph modtagekolbe 2000ml plastbelagt
  • Modtagekolbe - S 35/20 2000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2000 ml
Spænding 115/230 VAC