Få mere at vide
Eppendorf™ Plastic-Coated Cardboard Freezer Boxes
Højde (metrisk):
53 mm
76 mm
102 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- White cardboard
- Water-resistant coating
- Compatible with box dividers (sold separately)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Materiale | Plastic-coated Cardboard |
| Type | Cardboard Freezer Box |
| Til brug med (applikation) | Ultra-Low Temperature Freezer |
| Mængde | 1 Each |
| Bredde (metrisk) | 133 mm |
| Højde (metrisk) | 76 mm |