Learn More
ratiolab™ Plastbelagte kryoæsker i pap
Click to view available options
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Dimensioner (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
148 x 148 x 130 mm
Højde (metrisk):
32 mm
75 mm
100 mm
115 mm
120 mm
130 mm
Unit Size:
Pakke med 10
Description
- Til prøveopbevaring, selv ved meget lave temperaturer
- Med vandtæt plastbelægning
- Kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28 mm i diameter
- Kan bruges til større kar, når gitteret er fjernet
Specifications
Specifications
| Farve | Hvid |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Min. Temperatur (metrisk) | -80 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 133 x 100 mm |
| Højde (metrisk) | 100 mm |