Få mere at vide
ratiolab™ Plastbelagte kryoæsker i pap
Artikelnummer. 10018972
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Dimensioner (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
148 x 148 x 130 mm
Højde (metrisk):
32 mm
75 mm
100 mm
115 mm
120 mm
130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10018972
Brand: ratiolab™ 5142323
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kryobokse lavet af ultralav temperaturbestandigt pap.
  • Til prøveopbevaring, selv ved meget lave temperaturer
  • Med vandtæt plastbelægning
  • Kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28 mm i diameter
  • Kan bruges til større kar, når gitteret er fjernet
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Min. Temperatur (metrisk) -80 °C
Dimensioner (L x B x H) 136 x 136 x 32 mm
Højde (metrisk) 32 mm