Få mere at vide
Hecht Karl™ Pæreformede centrifugerør ASTM
Beskrivelse
- Borosilikatglas 3.3
- DIN 51793
- Sammensmeltede blå gradueringsmærker
- ASTM D 96
- Cylindrisk bund
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D 96, DIN 51793 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Til brug med | Centrifugering |
| Form | Pæreformet |
| Bund form | Rund |
| Gradueringer | 0,1 ml (0 til 1,5 ml), 0,5 ml (1,5 til 5 ml), 1 ml (5 til 10 ml), 5 ml (10 til 25 ml), 25 ml (25 til 100 ml) |