Få mere at vide
Azlon™ Plastkasser med låg
Artikelnummer. 12054588
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12054588 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12054588 Leverandør Azlon Leverandørnr. BWY032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.60 DKK
    95.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.80 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Brug disse æsker til fødevarekontaktanvendelser i overensstemmelse med EU-reglerne. Azlon™ Plastkasser med låg er lavet af hårdt HDPE, lette og ubrydelige ved normal brug.
  • Tætsiddende snap-on låg skaber en lufttæt forsegling
  • Velegnet til generel opbevaring og køleopbevaring ned til -50 °C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale HDPE
Form Rektangulær
Til brug med (applikation) Generel og kølet opbevaring ned til -50 °C
Inkluderer Låg
Produkttype Opbevaringsboks
Mængde Pakke m. 1 stk.
Temperaturområde (metrisk) -50 °C
Længde (metrisk) 100 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Højde (metrisk) 125 mm