Få mere at vide
Epredia™ Plastic Block Filing Cabinet
Shop alle Epredia produkter
Produkttype:
Arkivskab i plastikblok
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Six drawers included
- Total Capacity of 1500 blocks
- Dimensions: 19.7 x 6.3 x 20.5 in. (50 x 16 x 52cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Arkivskab i plastikblok |
| Holder | 1500 Blocks |
| Dybde (engelsk) | 19.7 in. |
| Dybde (metrisk) | 50 cm |
| Højde (engelsk) | 6,3'' |
| Højde (metrisk) | 16 cm |
| Bredde (engelsk) | 20,5'' |
| Bredde (metrisk) | 52 cm |