Få mere at vide
Buerkle™ PP/PE Plast Tøndetragte
Artikelnummer. p-8002438 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
200 mm
250 mm
350 mm
400 mm
430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10386562
Brand: Buerkle™ 96020200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Universaltragte med ophængsøje til sikker påfyldning af beholdere.
  • Fremstillet af enten polypropylen eller polyethylen
  • Fås i en række diametre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 200 mm
Diameter (metrisk) stilk 22 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til Fødevarer
Inkluderer Ophængsøje
Produkttype Tøndetragt