Få mere at vide
Buerkle™ PP/PE Plast Tøndetragte
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
200 mm
250 mm
350 mm
400 mm
430 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af enten polypropylen eller polyethylen
- Fås i en række diametre
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 250 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 30 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til Fødevarer |
| Inkluderer | Ophængsøje |
| Produkttype | Tøndetragt |