Få mere at vide
Cole-Parmer™ Plast Analog/Udskive Caliper
Artikelnummer. 11759539 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
11759539 0 til 150 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11759539 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00 DKK
    483.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 183.43 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Disse letlæselige måleskiver giver nøjagtige mål til en økonomisk pris.
  • Fremstillet af glasfiberforstærket plast med skrå kæber.
  • Indvendige, udvendige, dybde- og trinmålinger
  • Baren har tommer og mm gradueringer på forsiden og en brøkkonverteringstabel på bagsiden
  • Blændfri linse for nem læsning.
Tekniske data
Oversigt Analog/Udskive Caliper, Plast; 0 til 150 mm
Rækkevidde 0 til 150 mm