Få mere at vide
3M™ Gipsrulle
Artikelnummer. 12133801 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Længde: 9 m
Artikelnummer.
12133801 Længde: 9 m
1 options
Artikelnummer. 12133801 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000032744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.50 DKK
    536.51 DKK / Pakke med 12
    Spare 187.99 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026