Beskrivelse
- Anvendelser: Enzymaktivitetsanalyse
- Detektionsmetode: Kolorimetrisk
- Rækkevidde: 0,625 til 20 IU/ml
- Prøvetyper: Cellekultur-supernatant, plasma, serum
- Følsomhed: 0,56 AU/ml
- Resultattype: Kvantitativ
- Instrumentkompatibilitet: Mikropladelæser
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Western Blot Kit |
| Detektionssted | Detektion i løsningen |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Format | Sæt |
| Antal reaktioner | 100 prøver |
| Reaktivitet | ADN |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Målmolekyle | Plasminogen-aktivatorhæmmer Type 1 (Menneske) |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Krydsreaktivitet | ADN |
| Vis mere |