Få mere at vide
Abcam Plasminaktivitetstestsæt (fluorometrisk)
Artikelnummer. 32112047 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96 Tests
Artikelnummer. Mængde
32112047 1 x 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 32112047 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab3246301x96Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Mål plasminogenaktivitet på 1 time i biofluider med Plasmin Activity Assay Kit AB324630. Følsomhed = 8,66 μU. Brug med mikroplade (12 x 8 brøndstrimler).
Mål plasminogenaktivitet på 1 time i biofluider med Plasmin Activity Assay Kit AB324630. Følsomhed = 8,66 μU. Brug med mikroplade (12 x 8 brøndstrimler).
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 1 x 96 Tests