Få mere at vide
Cytiva PlasmidSelect Xtra Medium
Artikelnummer. p-8596010 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
200 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10211030
Brand: Cytiva 28402402
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PlasmidSelect Xtra er en thiofil aromatisk adsorptionskromatografiharpiks med en selektivitet, der gør det muligt at adskille supersnoede kovalent lukkede cirkulære former af plasmid-DNA fra åbne cirkulære former.
  • PlasmidSelect Xtra muliggør generisk oprensning af supercoiled plasmid DNA
  • Giver ensartede oprensningsresultater ved opskalering fra forskningsskala til cGMP-produktion
  • Praktiske formater til forskning, procesudvikling og kvantitativ og kvalitativ analyse
  • Den hydrofile natur af basismatrixen sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding
  • Denne harpiks er en BioProcess medium understøttet til industrielle applikationer
  • Sammensat af 6% stærkt tværbundet agarose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 200 mL
Stabilitet Stabil i alle almindeligt anvendte vandige buffere
Til brug med (applikation) Generisk oprensning af supercoiled plasmid DNA
Opbevaringskrav 4 til 30 grader C, 20% Ethanol
Produkttype PlasmidSelect Xtra Medier
Partikelstørrelse 24 til 44μ m
Grad BioProcess harpiks
Maks. Tryk <120 cm/h
Matrix Tværbundet agarose
pH-område 3 til 11
Ligand type 2-mercaptopyridin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PlasmidSelect Xtra, 200 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol