Beskrivelse
- PlasmidSelect Xtra muliggør generisk oprensning af supercoiled plasmid DNA
- Giver ensartede oprensningsresultater ved opskalering fra forskningsskala til cGMP-produktion
- Praktiske formater til forskning, procesudvikling og kvantitativ og kvalitativ analyse
- Den hydrofile natur af basismatrixen sikrer lave niveauer af ikke-specifik binding
- Denne harpiks er en BioProcess medium understøttet til industrielle applikationer
- Sammensat af 6% stærkt tværbundet agarose
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 200 ml |
| Stabilitet | Stabil i alle almindeligt anvendte vandige buffere |
| Til brug med (applikation) | Generisk oprensning af supercoiled plasmid DNA |
| Opbevaringskrav | 4 til 30 grader C, 20% Ethanol |
| Produkttype | PlasmidSelect Xtra Medier |
| Partikelstørrelse | 24 til 44μ m |
| Grad | BioProcess harpiks |
| Maks. Tryk | <120 cm/h |
| Matrix | Tværbundet agarose |
| pH-område | 3 til 11 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PlasmidSelect Xtra, 200 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol