Få mere at vide
BD Biosciences™ Plasmatællingssæt (CE/IVD)
Beskrivelse
- Beregnet til in vitro diagnostisk brug til at identificere og optælle resterende leukocytter (rWBC'er), røde blodlegemer (rRBC'er) og blodplader (rPLT'er) i frisk humant plasma ved hjælp af flowcytometri.
- Til brug på BD FACSVia™ system ved hjælp af BD FACSVia™ klinisk software, og på BD FACSCalibur™ flowcytometer vha BD CellQuest™ Pro og BD FACSComp™ software.
- Kvaliteten af frisk frossen plasma (FFP) kan bestemmes ved at tælle rWBC'er, rRBC'er og rPLT'er før frysning.
- Flowcytometriske applikationer giver en hurtig, kvantitativ og reproducerbar metode til at identificere og optælle resterende cellepopulationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar BD Plasmatællingssæt på 2° til 8 °C. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er vist på etiketten. |
| Til brug med (applikation) | Plasmatælling |
| Produkttype | Plasmatællingssæt |
| Til brug med (udstyr) | BD FACSVia™ system ved hjælp af BD FACSVia™ klinisk software, og på BD FACSCalibur™ flowcytometer vha BD CellQuest™ Pro og BD FACSComp™ software |
| Inkluderer | Reagenshætteglas A, Reagenshætteglas B, BD Trucount Rør |
| Emballage | Pakket i to folieposer. Hver pose indeholder 25 rør og tørremiddel. |
| Mængde | 50 prøver, 25 rør |
| Stabilitet | For at undgå potentiel kondens, skal du først åbne posen, når den har nået stuetemperatur, og forsigtigt forsegle posen umiddelbart efter. Undersøg tørremidlet, hver gang du åbner posen. Hvis tørremidlet er blevet fra blåt til lavendel, kasseres de resterende rør. Brug rør inden for 1 time efter fjernelse fra folieposen. Når posen er blevet åbnet, er rørene stabile i 1 måned. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på emballagen. |