Få mere at vide
Gravis Plasma flaske
Artikelnummer. 11766575
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11766575 2 L
1 options
Artikelnummer. 11766575 Leverandør Gravis Leverandørnr. F01276110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 DKK
    1316.00 DKK / Pakke med 9
    Spare 99.00 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Materiale Glas
nr. pr. pakke 1 Hver
Mængde 1 Hver
Nominel kapacitet 2L
Produkttype Plasma flaske