Få mere at vide
Plas Labs™ Broome-stil gnavere
Artikelnummer. p-2908699
Diameter (engelsk):
1 tomme
1,5 tommer
2,5 tommer
Længde (engelsk):
3,75 tommer.
5,5''
8,5 tommer
Vægtområde:
15 til 30 g
250 til 500 g
30 til 125 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12505846
Brand: Plas Labs™ 551BSRR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til injektioner eller blodprøvetagning
  • Giver nem adgang til gnavere
  • Undgå, at gnaveren vender sig
  • Giv dyrebehandleren sikkerhed
  • Fremstillet af klare materialer for at give fuldstændig synlighed af dyret
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (applikation) Injektioner eller blodprøvetagning
Type Gnaverbeskytter
Materiale Noryl™ Plast
Steriliseringsmetode Kemisk steriliseret eller vasket ved 180 °F
Stil Broome
Længde (engelsk) 3,75 tommer.
Længde (metrisk) 9.52 cm
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Vægtområde 15 til 30 g