Få mere at vide
Plas Labs™ Broome-stil gnavere
Artikelnummer. 15193745
Skift visning
Diameter (engelsk):
1 tomme
1,5 tommer
2,5 tommer
Længde (engelsk):
3,75 tommer.
5,5''
8,5 tommer
Vægtområde:
15 til 30 g
250 til 500 g
30 til 125 g
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Længde (engelsk) Vægtområde Pakningsstørrelse
15193745 2,5 tommer 8,5 tommer 250 til 500 g -
12505846 1 tomme 3,75 tommer. 15 til 30 g Hver
12824593 1,5 tommer 5,5'' 30 til 125 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15193745 Leverandør Plas Labs™ Leverandørnr. 554BSRR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1603.13 DKK
    1032.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 571.03 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Ideel til injektioner eller blodprøvetagning
  • Giver nem adgang til gnavere
  • Undgå, at gnaveren vender sig
  • Giv dyrebehandleren sikkerhed
  • Fremstillet af klare materialer for at give fuldstændig synlighed af dyret
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (applikation) Injektioner eller blodprøvetagning
Type Gnaverbeskytter
Materiale Noryl™ Plast
Steriliseringsmetode Kemisk steriliseret eller vasket ved 180 °F
Stil Broome
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 21.59 cm
Diameter (engelsk) 2,5 tommer
Diameter (metrisk) 6.35 cm
Vægtområde 250 til 500 g