Få mere at vide
Thermo Scientific™ Plante-RNA-lyseopløsning
Artikelnummer. 15612032 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 ml
Pakningsstørrelse:
200ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15612032 200 ml 200ml
1 options
Artikelnummer. 15612032 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R1641
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Thermo Scientific GeneJET Plante RNA Lysis Solution er en komponent i GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit og kan købes separat. Leveres i 200 ml alikvoter.
Thermo Scientific GeneJET Plante RNA Lysis Solution er en komponent i GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit (Kat. Nr. K0801/K0802) og kan købes separat. Leveres i 200 ml alikvoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Lyseringsbuffer
Produktlinje GeneJET
Mængde 200 ml