Få mere at vide
Motic™ CCIS™ EC-H Plan Fase Mål, Negativ Fase
Artikelnummer. 13475489
Skift visning
Forstørrelseskraft:
10 x
100X
20X
40X
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelseskraft unitSize
13475489 20X Hver
13435489 10 x Hver
13425509 100X Hver
13445499 40X Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13475489 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101001703401
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CCIS™ EC-H planfasemål, negativ fase er kompatibel med alle mikroskoper i BA-serien
  • Til brug med BA-seriens mikroskoper
  • EC-H planfase
  • Negativ fase
  • Forstørrelser/numeriske blænder tilgængelige:
    • 10X/0,25 (WD=17,4 mm)
    • 20X/0,45 (WD=0,9 mm)
    • 40X/0,65/S (WD=0,5 mm)
    • 100X/1,25/S-Oil (WD=0,15 mm)
Tekniske data
Type CCIS, Plan akromatisk fasemål, negativ fase
Synsfelt EC-H planfase
Fokus afstand 0.9 mm WD
Til brug med (udstyr) BA mikroskop serien
Forstørrelseskraft 20X
Mængde 1 stk.