Få mere at vide
Motic™ CCIS™ LWD Plan akromatisk fasemål
Artikelnummer. 12686907
Forstørrelseskraft:
40X
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12686907
Brand: Motic™ 1101001703112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Motic™ AE-serien inverterede mikroskoper. Motic™ CCIS™ LWD Plan Achromatic Phase Objective øger forstørrelsen med 40X/0,5 (WD=3,0mm)
  • Planlæg Achromat-fasemål
  • CCIS™ Teknologi: Color Corrected Infinity System
  • Forstørrelse: 40X
  • Numerisk blænde: 0,5 mm
  • Arbejdsafstand: 3,0 mm
Tekniske data
Type CCIS, Plan Achromatic Phase Målsætning
Synsfelt LWD planfase
Fokus afstand 3.0 mm WD
Forstørrelseskraft 40X
Numerisk blænde 0.5
Mængde 1 stk.